Learn More
Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato Pyrex™
Codice prodotto. 11373624
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
7/16
Altezza (sistema metrico):
65 mm
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
475 mm
Tolleranza:
±0.02 ml
±0.03 ml
±0.05 ml
±0.08 ml
±0.1 ml
±0.12 ml
±0.2 ml
±0.3 ml
±0.5 ml
±1 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
pezzi 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Altezza (sistema metrico) Tolleranza Dimensione della confezione
11373624 200 mL 14/23 210 mm ±0.1 ml pezzi 5
11303634 1000 mL 24/29 300 mm ±0.3 ml pezzi 2
10517110 2000 mL 29/32 370 mm ±0.5 ml Pezzo
11363624 100 mL 14/23 170 mm ±0.08 ml pezzi 5
11313634 1 ml 7/16 65 mm ±0.02 ml pezzi 5
11323624 10 mL 10/19 90 mm ±0.02 ml pezzi 5
11333624 20 mL 10/19 110 mm ±0.03 ml pezzi 5
11383624 250 mL 14/23 220 mm ±0.12 ml pezzi 2
11343624 25 mL 10/19 110 mm ±0.03 ml pezzi 5
11393624 500 mL 19/26 260 mm ±0.2 ml pezzi 2
11323634 2 ml 7/16 65 mm ±0.02 ml pezzi 5
10398459 5 L 34/35 475 mm ±1 ml Pezzo
11353624 50 mL 12/21 140 mm ±0.05 ml pezzi 5
11333634 5 mL 10/19 70 mm ±0.02 ml pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Codice prodotto. 11373624 Fornitore Pyrex N. del fornitore 3151/16
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    82.38€ / pezzi 5
    Risparmia 26.62€
    24% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato Pyrex™ resistente alle sostanze chimiche. La fiasca volumetrica di classe A in vetro borosilicato Pyrex™ è dotata di iscrizioni bianche in smalto per una facile valutazione del volume e di un tappo in polietilene. Conforme a ISO 1042 e DIN 12664, calibrata alla tolleranza richiesta dalla Farmacopea degli Stati Uniti (USP) con certificato di conformità 'H'.
Manufactured from chemically resistant Pyrex™ Borosilicate Glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask includes white enamel inscriptions for easy volume assessment and a polyethylene stopper. Complies with ISO 1042 and DIN 12664, is calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP,) and Conformity 'H' certified.
  • Complies with ISO 1042 and DIN 12664
  • Calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP) which is tighter than those of ISO/DIN standards
  • Each flask is laser etched with an individual serial number batch code and date of manufacture
  • Batch certificate available to download online
  • Conformity 'H' certified
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex™ glass
  • Inscriptions in white enamel
  • Polyethylene stopper
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 1042, DIN 12664, USP, Certificato di conformità 'H'
Materiale chiusura Polietilene
Descrizione White enamel inscriptions
Capacità (sistema metrico) 200 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 210 mm
Tolleranza ±0.1 ml
Graduated Iscrizioni in smalto bianco
Classe Classe A
Dimensione chiusura 14/23