Learn More
Becher conici in vetro borosilicato Pyrex™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Use with a wide variety of media and liquids. Pyrex™borosilicate glass conical beakers are versitle for a wide range of laboratory applications
- Conical shape (Phillips pattern) with spout
- Manufactured from Pyrex™borosilicate glass
- Excellent thermal performance and chemical resistance
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato (Tipo 1) |
| Altezza (sistema metrico) | 142 mm |
| Quantità | Conf. da 10 |
| Tipo | Becher |