Learn More
Piastre di cristallizzazione in vetro borosilicato Pyrex™
Descrizione
Reusable borosilicate glass dishes with heavy duty rims ideal for storage and crystallization.
- Complies to DIN 12337
- Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
- Suitable for use up to 400°C
- Chemically and thermally resistant
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DIN 12337 |
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Forma | Round |
| Tipo | Crystallizing Dish |
| Da utilizzare con (applicazione) | For use up to 400°C |
| Altezza (sistema metrico) | 35 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 52 mm |