Learn More
Piastre di cristallizzazione in vetro borosilicato Pyrex™
Codice prodotto. 12003333
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
300 mL
500 mL
900 mL
2000 mL
Diametro (sistema metrico):
40 mm
52 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
Altezza (sistema metrico):
25 mm
35 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12003333 500 mL 115 mm 65 mm pezzi 10
10783422 150 mL 80 mm 45 mm pezzi 10
12504277 2000 mL 190 mm 90 mm pezzi 10
10211360 900 mL 140 mm 75 mm pezzi 10
11983779 100 mL 70 mm 45 mm pezzi 10
12093323 300 mL 95 mm 55 mm pezzi 10
11973779 60 mL 52 mm 35 mm pezzi 10
15587680 15 mL 40 mm 25 mm pezzi 20
15577680 30 mL 52 mm 35 mm pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 12003333 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1470/10D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.55€
    247.82€ / pezzi 10
    Risparmia dietro preventivo
    -2.17% Sconto
In stock
Le piastre in vetro borosilicato riutilizzabili con bordi per impieghi gravosi sono ideali per la conservazione e la cristallizzazione.
Reusable borosilicate glass dishes with heavy duty rims ideal for storage and crystallization.
  • Complies to DIN 12337
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • Suitable for use up to 400°C
  • Chemically and thermally resistant
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 12337
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Borosilicate Glass
Forma Round
Tipo Disco per cristallizzazione
Da utilizzare con (applicazione) For use up to 400°C
Altezza (sistema metrico) 65 mm
Diametro (sistema metrico) 115 mm