Learn More
Piastre di cristallizzazione in vetro borosilicato con beccuccio Pyrex™
Codice prodotto. 12570436
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
60 mL
100 mL
150 mL
300 mL
500 mL
900 mL
2000 mL
Diametro (sistema metrico):
40 mm
52 mm
58 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
Altezza (sistema metrico):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12570436 900 mL 140 mm 75 mm pezzi 10
12589485 100 mL 70 mm 40 mm pezzi 10
12590436 2000 mL 190 mm 90 mm pezzi 10
12530436 300 mL 95 mm 55 mm pezzi 10
12519485 30 mL 52 mm 30 mm pezzi 10
15717927 15 mL 40 mm 25 mm pezzi 20
12540436 500 mL 115 mm 65 mm pezzi 10
15597680 60 mL 58 mm 35 mm pezzi 20
15507690 150 mL 80 mm 45 mm pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 12570436 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1471/12M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    402.15€
    336.70€ / pezzi 10
    Risparmia 65.45€
    16% Sconto
In stock
In vetro borosilicato Pyrex™ per garantire la massima resistenza chimica e termica. Le piastre di cristallizzazione in vetro borosilicato Pyrex™ con beccuccio sono eccellenti per una massima evaporazione.
  • Integral spout for excess liquid
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Thermal resistant to 400°C
  • Complies with DIN 12338
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 12337
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 900 mL
Materiale Vetro borosilicato
Forma Round
Tipo Piastra di cristallizzazione
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Diametro (sistema metrico) 140 mm