Learn More
Pyrex™ Cilindro con corpo in vetro e base in plastica Pyrex™
Codice prodotto. 11373564
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 mL
50 ml
100 ml
250 ml
Graduazioni:
0.2 mL
0.5 mL
1 ml
2 ml
Altezza (sistema metrico):
150 mm
175 mm
195 mm
270 mm
320 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Graduazioni Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11373564 250 ml 2 ml 320 mm pezzi 2
10671821 10 mL 0.2 mL 150 mm pezzi 2
11343564 25 mL 0.5 mL 175 mm pezzi 2
11353564 50 ml 1 ml 195 mm pezzi 2
11363564 100 ml 1 ml 270 mm pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11373564 Fornitore Pyrex™ N. del fornitore 3205/12P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.96€
    31.68€ / pezzi 2
    Risparmia 6.28€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 15-02-2027
In polietilene e vetro borosilicato Pyrex™ per garantire robustezza, stabilità e maggiore resistenza chimica. Il cilindro in vetro borosilicato e base in polietilene Pyrex™ è eccellente per la misurazione e la miscelazione di liquidi in laboratorio.
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass and polyethylene for strength, stability and superior chemical resistance. Pyrex™ Borosilicate Glass Cylinder with Polyethylene Foot is an excellent device for measuring and mixing liquids in a laboratory.
  • Borosilicate glass cylinder: white enamel graduations for optimal visibility
  • Polyethylene foot: absorbs impact and reduces breakage
  • Class B
  • Complies with: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Replacement feet: available separately
Specifica
Tolleranza ±2 ml
Materiale Vetro borosilicato
Certificazione/Conformità BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe B
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Altezza (sistema metrico) 320 mm
Include Piede
Bilancia Smalto bianco
Graduazioni 2 ml
Tipo di base Hexagonal
Scale Color White
Forma Round
Product Type Graduated Cylinder