Learn More
Pyrex™ Matraccio di Erlenmeyer in vetro borosilicato Pyrex™
Codice prodotto. 11950905
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
Altezza (sistema metrico):
57 mm
68 mm
76 mm
85 mm
105 mm
130 mm
160 mm
210 mm
280 mm
315 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
Dimensione chiusura:
15
22
30
42
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 20
pezzi 5
pezzi 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione chiusura Dimensione della confezione
11950905 250 mL 130 mm 85 mm 42 pezzi 10
12588866 2000 mL 280 mm 166 mm 42 pezzi 5
11981518 25 mL 76 mm 42 mm 22 pezzi 10
11920905 50 mL 85 mm 51 mm 22 pezzi 10
11940905 100 mL 105 mm 64 mm 30 pezzi 10
11960905 500 mL 160 mm 105 mm 42 pezzi 10
10793032 1000 mL 210 mm 131 mm 42 Pezzo
15537670 10 mL 68 mm 30 mm 15 pezzi 50
15547670 3000 mL 315 mm 187 mm 42 pezzi 20
11991518 3000 mL 315 mm 187 mm 42 pezzi 5
15527670 5 mL 57 mm 25 mm 15 pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 11950905 Fornitore Pyrex™ N. del fornitore 1137/06M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    637.35€
    365.03€ / pezzi 10
    Risparmia 272.32€
    42% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per conservare in sicurezza terreni e colture con chiusura con tappo a vite. Le fiasche di Erlenmeyer graduate in vetro borosilicato Pryex™ resistono agli sbalzi termici e alla corrosione chimica.
Store media and cultures securely with a screw cap closure. Pryex™ Borosilicate Glass Erlenmeyer Flasks with Screw Cap resist thermal shock and chemical corrosion.
  • PBT screw caps with PTFE faced sealing disc
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex™ Borosilicate Glass
  • Highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to full capacity
Specifica
Materiale chiusura SVL™ in resina fenolica, rivestimento in PTFE con disco in gomma
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 130 mm
Include Graduazioni approssimative
Forma Conico
Graduated Yes
Tipo di chiusura Tappo a vite
Diametro (sistema metrico) esterno 85 mm
Dimensione chiusura 42