Learn More
Piastre di evaporazione a fondo piatto in vetro borosilicato Pyrex™
Codice prodotto. 10528000
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
45 mL
90 mL
170 mL
320 mL
600 mL
Diametro (sistema metrico):
50 mm
60 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
Altezza (sistema metrico):
25 mm
30 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10528000 45 mL 60 mm 30 mm pezzi 10
12053323 15 mL 50 mm 25 mm pezzi 10
12524267 320 mL 115 mm 65 mm pezzi 10
15137193 320 mL 115 mm 65 mm Pezzo
11357844 170 mL 95 mm 55 mm pezzi 10
15127193 170 mL 95 mm 55 mm Pezzo
12063323 90 mL 80 mm 45 mm pezzi 10
12683042 600 mL 140 mm 80 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10528000 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1450/03D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.45€
    112.48€ / pezzi 10
    Risparmia 22.97€
    16% Sconto
In stock
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass and complies to DIN 12336 standards. Pyrex™ Borosilicate Glass Flat Bottom Evaporating Dishes are highly resistant to chemical erosion and thermal shock. Flat base with curved sides and spout provide easy handling and helps to prevent spillage.
  • Complies to DIN 12336
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • High resistance to chemical erosion and thermal shock
  • Flat base
  • Curved sides with spout
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 45 mL
Materiale Borosilicate Glass
Forma Round
Tipo Evaporating Dish
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Diametro (sistema metrico) 60 mm