Learn More
Piastre di evaporazione a fondo piatto in vetro borosilicato Pyrex™
Codice prodotto. 15137193
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
45 mL
90 mL
170 mL
320 mL
600 mL
Diametro (sistema metrico):
50 mm
60 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
Altezza (sistema metrico):
25 mm
30 mm
45 mm
55 mm
65 mm
80 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) unitSize
15137193 320 mL 115 mm 65 mm Pezzo
12053323 15 mL 50 mm 25 mm pezzi 10
12524267 320 mL 115 mm 65 mm pezzi 10
11357844 170 mL 95 mm 55 mm pezzi 10
15127193 170 mL 95 mm 55 mm Pezzo
10528000 45 mL 60 mm 30 mm pezzi 10
12063323 90 mL 80 mm 45 mm pezzi 10
12683042 600 mL 140 mm 80 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15137193 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1450/10D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass and complies to DIN 12336 standards. Pyrex™ Borosilicate Glass Flat Bottom Evaporating Dishes are highly resistant to chemical erosion and thermal shock. Flat base with curved sides and spout provide easy handling and helps to prevent spillage.
  • Complies to DIN 12336
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • High resistance to chemical erosion and thermal shock
  • Flat base
  • Curved sides with spout
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 320 mL
Materiale Vetro borosilicato Pyrex™
Forma Round
Tipo Piastra di evaporazione
Altezza (sistema metrico) 65 mm
Diametro (sistema metrico) 115 mm