Learn More
Pyrex™ Pallone in vetro borosilicato Pyrex™
Codice prodotto. 12375263
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Giunto rastremato standard:
29/32
Altezza (sistema metrico):
107 mm
151 mm
160 mm
198 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Giunto rastremato standard Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12375263 1000 mL 29/32 198 mm Pezzo
11921025 100 mL 29/32 107 mm Pezzo
12041672 250 mL 29/32 151 mm Pezzo
12071672 500 mL 29/32 160 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12375263 Fornitore Pyrex™ N. del fornitore FD1L/4RE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.13€
    46.05€ / pezzi 1
    Risparmia 9.08€
    16% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per rimuovere con facilità i residui solidi utilizzando questo robusto pallone a fondo piatto. I palloni a fondo piatto in vetro borosilicato Quickfit Jointed Ware™ sono caratterizzati da un'ampia area di superficie per un'evaporazione rapida.
Remove solid residues with ease, using this robust, pear-shaped flask. Quickfit™ Borosilicate Glass Florentine Flask features a large surface area for rapid evaporation.
  • Ideal for use with rotary evaporators
  • Large surface area for rapid evaporation
  • Robust heavy wall construction for added strength
  • Shape allows easy removal of solid residues
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 198 mm
Giunto rastremato standard 29/32