Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass General Purpose Dish
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1500 mL
2000 mL
3500 mL
4500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
Autoclavable and chemically resistant
- Manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass
- Dishes can be autoclaved or used in microwave ovens
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 4500 mL |
| Dimensioni (L x P x A) | 389 x 270 x 57 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 55 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 366 mm |
| Materiale | Glass |
| Tipo | General Purpose Dish |
| Larghezza (sistema metrico) | 266 mm |
| Da utilizzare con | Microwave ovens |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for drying powders and crystals, staining and development, collection of drips and spills from solution bottles, gel electrophoresis and paper chromatography dissection work |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 14.4 in. |
| Vedi altri risultati |