Learn More
Crogiolo di Gooch in vetro borosilicato con disco in vetro sinterizzato integrato Pyrex™
Codice prodotto. 10729365
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
10 ml
30 mL
30 ml
60 mL
60 ml
Porosità:
1
2
3
4
5
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 5
Codice prodotto. 10729365
Marca: Pyrex 3680/08M
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideale per l'essiccazione di precipitati a massa costante a 110 °C. Il crogiolo di Gooch in Pyrex è dotato di disco integrato sinterizzato.
Ideal for drying precipitates to constant mass at 110°C. PyrexTM Gooch Crucible includes an integral sintered disc.
  • Ideal for drying precipitates to constant mass at 110°C
  • Also suitable for ignition work up to 450°C (see safety notice)
  • With integral glass sintered disc
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Disco sinterizzato in vetro integrale
Diametro (sistema metrico) disco 40 mm
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per l'essiccazione di precipitati a massa costante a 110 °C e per attività di accensione fino a 450 °C
Temperatura max (sistema metrico) 450 °C
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Altezza (sistema metrico) 65 mm
Product Type Crogiuolo Gooch
Porosità 4