Learn More
Provette graduate in vetro borosilicato con tappo Pyrex™
Codice prodotto. 12693042
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
13 mm
18 mm
22 mm
26 mm
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 ml
25 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12693042 13 mm 100 mm 5 mL pezzi 10
11347814 18 mm 125 mm 10 ml pezzi 10
11357814 22 mm 150 mm 25 ml pezzi 10
11367814 26 mm 200 mm 50 ml pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12693042 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1628/06M
Spedizione stimata: 30-11-2026
Manufactured with borosilicate glass for excellent chemical and thermal shock resistance. Pyrex™ Borosilicate Glass Graduated Test Tubes are ideal for measuring and mixing liquids and solutions.
  • White enamel graduations for visual volume assessment
  • Polyethylene stopper prevents spills and leakage
Specifica
Materiale chiusura Polietilene
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Borosilicate Glass
Include Interchangeable stopper
Quantità 10 Pack
Graduated Yes
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Tipo di chiusura Stopper