Learn More
Provette in vetro borosilicato a parete spessa con bordo Pyrex™
Codice prodotto. 10141150
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
16 mm
18 mm
24 mm
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
150 mm
Capacità (sistema metrico):
15 ml
18 mL
24 mL
48 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10141150 18 mm 150 mm 24 mL pezzi 100
10101200 24 mm 150 mm 48 ml pezzi 100
10569910 16 mm 150 mm 18 mL pezzi 100
10253650 16 mm 125 mm 15 ml pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10141150 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1624/16M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.90€
    172.55€ / pezzi 100
    Risparmia 35.35€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
In vetro borosilicato Pyrex per garantire la massima resistenza chimica e termica. Le provette per test a pareti spesse con bordo in vetro borosilicato Pyrex™ sono ideali per eseguire attività chimiche e biologiche.
Manufactured with borosilicate glass for excellent chemical and thermal shock resistance. Pyrex™ Borosilicate Glass Heavy Wall Rimmed Test Tubes are ideal for chemical and biological work.
  • Rimmed heavy walls: provide superior mechanical strength
  • Robust construction: reduces breakage, lowers replacement costs and improves user safety
  • Conforms to: ISO 4142
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 4142
Capacità (sistema metrico) 24 mL
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Borosilicate Glass
Quantità 100 Pack
Con bordo Sì
Diametro (sistema metrico) 18 mm
Product Type Test Tube