Learn More
Valvola di chiusura a doppio foro in vetro borosilicato a vuoto spinto Pyrex™
Codice prodotto. 12054038
Cambia vista
Click to view available options
Foro spina:
2 mm
4 mm
Diametro (sistema metrico) braccio laterale:
8 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Foro spina Diametro (sistema metrico) braccio laterale Dimensione della confezione
12054038 4 mm 10 mm Pezzo
12088024 2 mm 8 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12054038 Fornitore Pyrex N. del fornitore SSV204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.75€
    170.37€ / pezzi 1
    Risparmia 34.38€
    16% Sconto
In stock
In vetro borosilicato. Chiavette e i cilindri delle valvole di chiusura a doppio foro in vetro borosilicato a vuoto spinto Pyrex™ sono smerigliati ad elevata precisione in coppie per garantire prestazioni ottimali. Ciascuna chiavetta e ciascun cilindro sono numerati per consentire l'uso in coppie. Tutti i bracci laterali hanno una lunghezza di 100 mm.
  • Specially designed and carefully manufactured for high vacuum applications
  • Each stopcock tested for high vacuum performance.
  • Borosilicate glass construction
  • Keys and barrels are precision ground together in matched pairs for optimum performance
  • Each key and barrel are numbered to ensure they are always paired together
  • All side-arms are 100mm in length
  • Side-arm wall thickness is 1.5mm
Specifica
Foro spina 4 mm
Descrizione Sidearm Wall Thickness: 1.5mm
Materiale Vetro borosilicato
Diametro (sistema metrico) braccio laterale 10 mm
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm