Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Kjeldahl Flask
Codice prodotto. 12555017
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12555017 150 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12555017 Fornitore Pyrex N. del fornitore S/3L2985
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Specifica
Certificazione/Conformità NF B 35004
Capacità (sistema metrico) 150 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 275 mm
Forma del fondo Round
Diametro (sistema metrico) esterno 66 mm