Learn More
Matraccio Kjeldahl in vetro borosilicato con imboccatura smerigliata Pyrex™
Codice prodotto. 15517850
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
300 mL
500 mL
800 mL
Altezza (sistema metrico):
295 mm
305 mm
325 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15517850 300 mL 295 mm pezzi 5
12070563 500 mL 305 mm Pezzo
15527850 800 mL 325 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15517850 Fornitore Quickfit N. del fornitore FK300/3L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.15€
    143.40€ / pezzi 5
    Risparmia 174.75€
    54% Sconto
Spedizione stimata: 25-01-2027
Quantify, analyze, and determine organic nitrogen using the Kjeldahl method. Pyrex™ Borosilicate Glass Kjeldahkl Flask with Ground Socket performs as both air condenser and reduces sediment transport during different stages.
  • For the determination of nitrogen by the Kjeldahl method
  • Extra long necks act as air condensers during digestion stage and reduce entrainment during distillation stage
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 3585
Capacità (sistema metrico) 300 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 295 mm
Forma del fondo Round
Diametro (sistema metrico) esterno 82 mm
Dimensione chiusura 24/29