Learn More
Provette senza bordo in vetro borosilicato con parete di medio spessore Pyrex™
Descrizione
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass to give superior performance over neutral borosilicate and soda lime glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Medium Wall Rimless Test Tubes are ideal for microbiology culture work.
- Rimless medium walls: constructed for optimum performance
- Robust construction: allows use at high temperatures up to 500deg.C
- Conforms to: ISO 4142
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 4142 |
| Capacità (sistema metrico) | 28 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Da utilizzare con | Ideal for microbiology culture work |
| Quantità | 100 Pack |
| Con bordo | No |
| Diametro (sistema metrico) | 18 mm |