Learn More
Provette senza bordo in vetro borosilicato con parete di medio spessore Pyrex™
Description
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass to give superior performance over neutral borosilicate and soda lime glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Medium Wall Rimless Test Tubes are ideal for microbiology culture work.
- Rimless medium walls: constructed for optimum performance
- Robust construction: allows use at high temperatures up to 500deg.C
- Conforms to: ISO 4142
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | ISO 4142 |
| Capacità (sistema metrico) | 17 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 125 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Da utilizzare con | Ideale per attività di coltura microbiologica |
| Quantità | Conf. da 100 |
| Con bordo | No |
| Diametro (sistema metrico) | 16 mm |