Learn More
Provette senza bordo in vetro borosilicato con parete di medio spessore Pyrex™
Codice prodotto. 11980955
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Capacità (sistema metrico):
4 mL
6 mL
8 ml
14 ml
17 ml
22 ml
23 ml
28 mL
34 ml
55 ml
73 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11980955 18 mm 180 mm 34 ml pezzi 100
11970955 16 mm 100 mm 14 ml pezzi 100
10755501 16 mm 125 mm 17 ml pezzi 100
10243310 16 mm 150 mm 22 ml pezzi 100
11960955 16 mm 160 mm 23 ml pezzi 100
10754351 18 mm 150 mm 28 mL pezzi 100
10186164 10 mm 75 mm 4 mL pezzi 100
10121690 12 mm 75 mm 6 mL pezzi 100
11900965 24 mm 200 mm 73 ml pezzi 50
10213600 12 mm 100 mm 8 ml pezzi 100
13058393 24 mm 150 mm 55 ml pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 11980955 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1622/15M
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
In vetro borosilicato Pyrex™ per offrire prestazioni superiori rispetto al vetro soda-calcico e borosilicato neutro. Le provette per test a pareti di medio spessore senza bordo in vetro borosilicato Pyrex™ sono ideali per attività di coltura microbiologica.
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass to give superior performance over neutral borosilicate and soda lime glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Medium Wall Rimless Test Tubes are ideal for microbiology culture work.
  • Rimless medium walls: constructed for optimum performance
  • Robust construction: allows use at high temperatures up to 500deg.C
  • Conforms to: ISO 4142
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 4142
Capacità (sistema metrico) 34 ml
Lunghezza (sistema metrico) 180 mm
Materiale Vetro borosilicato
Da utilizzare con Ideale per attività di coltura microbiologica
Quantità Conf. da 100
Con bordo No
Diametro (sistema metrico) 18 mm