Learn More
Provette in vetro borosilicato con parete di medio spessore con bordo Pyrex™
Codice prodotto. 12549485
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Capacità (sistema metrico):
4 ml
6 ml
8 ml
14 ml
18 mL
22 ml
28 mL
34 mL
55 ml
73 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12549485 24 mm 150 mm 55 ml pezzi 100
12539475 18 mm 150 mm 28 mL pezzi 100
12559475 24 mm 200 mm 73 ml pezzi 50
12653192 18 mm 180 mm 34 mL pezzi 100
12599465 16 mm 150 mm 22 ml pezzi 100
12529485 12 mm 75 mm 6 ml pezzi 100
12519465 10 mm 75 mm 4 ml pezzi 100
12529465 12 mm 100 mm 8 ml pezzi 100
12579465 16 mm 100 mm 14 ml pezzi 100
12589465 16 mm 125 mm 18 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 12549485 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1620/20M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.30€
    162.38€ / pezzi 100
    Risparmia 32.92€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
In vetro borosilicato Pyrex™ per offrire prestazioni superiori rispetto al vetro soda-calcico e borosilicato neutro e un'eccellente resistenza chimica. Le provette per test a pareti di medio spessore con bordo in vetro borosilicato Pyrex™ sono ideali per attività di coltura microbiologica.
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass to give superior performance over neutral borosilicate and soda lime glass and excellent chemical resistance. Pyrex™ Borosilicate Glass Medium Wall Rimmed Test Tubes are ideal for microbiology culture work.
  • Rimmed medium walls: constructed for optimum performance
  • Robust construction: allows use at high temperatures up to 500deg.C
  • Conforms to: ISO 4142
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 4142
Capacità (sistema metrico) 55 ml
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Vetro borosilicato
Quantità Conf. da 100
Con bordo Sì
Diametro (sistema metrico) 24 mm
Product Type Test Tube