Learn More
Bottiglie per reagenti con imboccatura stretta in vetro borosilicato con tappi in vetro Pyrex™
Codice prodotto. 11317864
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10000 ml
1000 ml
100 ml
2000 mL
20000 ml
250 ml
500 ml
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 30
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11317864 1000 ml pezzi 10
12643292 100 ml pezzi 10
12653292 250 ml pezzi 10
11307864 500 ml pezzi 10
15537690 2000 mL pezzi 30
11337864 5000 ml Pezzo
11347864 10000 ml Pezzo
11357864 20000 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11317864 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1521/10D
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Flaconi per reagenti in vetro, per riporre reagenti, standard analitici e terreni di coltura. I flaconi per reagenti a imboccatura stretta in vetro borosilicato Pyrex™ con tappo in vetro sono caratterizzati da un'eccellente resistenza chimica e possono resistere alle alte temperature.
  • Complies with ISO 4796-2
  • Supplied with solid glass stopper
  • Pyrex™ borosilicate glass with ground neck
  • Autoclavable
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Diametro (sistema metrico) interno collo 29 mm
Materiale Vetro borosilicato
N. per confezione 10/PK
Closure Included
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 214 mm
Materiale chiusura Vetro
Dimensione chiusura 29/32 mm
Diametro (sistema metrico) 111 mm
Tipo di chiusura Stopper
Certificazione/Conformità ISO 4796-2