Learn More
Matraccio di Erlenmeyer con collo stretto in vetro borosilicato Pyrex™
Codice prodotto. 10348669
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
125 mL
150 mL
200 mL
250 mL
300 ml
500 mL
1000 ml
2000 mL
3000 mL
5 L
Altezza (sistema metrico):
52 mm
60 mm
70 mm
85 mm
105 mm
117 mm
118 mm
131 mm
145 mm
156 mm
180 mm
220 mm
280 mm
310 mm
365 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
220 mm
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
79 mm
85 mm
87 mm
Body: 69 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno unitSize
10348669 200 mL 131 mm 79 mm pezzi 10
10460160 3000 mL 310 mm 187 mm pezzi 2
10765332 5 L 365 mm 220 mm Pezzo
11972568 25 mL 70 mm 42 mm pezzi 10
11962568 100 mL 105 mm 64 mm pezzi 10
11961566 2000 mL 280 mm 166 mm pezzi 10
11982568 50 mL 85 mm 51 mm pezzi 10
12579105 5 mL 52 mm 25 mm pezzi 10
12589105 10 mL 60 mm 30 mm pezzi 10
11902619 250 mL 145 mm 85 mm pezzi 10
11912619 500 mL 180 mm 105 mm pezzi 10
11922619 1000 ml 220 mm 131 mm pezzi 10
11910905 150 mL 118 mm 74 mm pezzi 10
12519115 300 ml 156 mm 87 mm pezzi 10
15685767 125 mL 117 mm Body: 69 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 10348669 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1130/12D
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 26-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Used for a wide range of laboratory experiments. Pyrex™ Borosilicate Glass Narrow Neck Erlenmeyer Flask is DIN ISO 1773 compliant.
  • Complies with ISO 1773 and DIN 12353
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 1773, DIN 12353
Capacità (sistema metrico) 200 mL
Materiale Borosilicate Glass
Graduazioni Yes
Altezza (sistema metrico) 131 mm
Forma Conico
Superficie di scrittura Yes
Graduated Yes
Diametro (sistema metrico) esterno 79 mm
Dimensione chiusura 33