Learn More
Matraccio per bollitura a fondo piatto in vetro borosilicato con collo stretto Pyrex™
Codice prodotto. 10650191
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
4 L
6000 ml
10 L
12 L
20 L
Diametro (sistema metrico) esterno:
50 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
237 mm
280 mm
300 mm
341 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo:
18 mm
30 mm
36 mm
45 mm
57 mm
60 mm
Altezza (sistema metrico):
100 mm
110 mm
140 mm
170 mm
200 mm
250 mm
300 mm
340 mm
360 mm
465 mm
558 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Diametro (sistema metrico) interno collo Altezza (sistema metrico) unitSize
10650191 10 L 280 mm 57 mm 360 mm Pezzo
10009569 100 mL 64 mm 18 mm 110 mm Pezzo
10211560 12 L 300 mm 57 mm 465 mm Pezzo
10662111 20 L 341 mm 60 mm 558 mm Pezzo
10801601 2000 mL 166 mm 45 mm 250 mm pezzi 10
12549085 50 mL 50 mm 18 mm 100 mm pezzi 10
10650001 6000 ml 237 mm 57 mm 340 mm Pezzo
12079002 250 mL 85 mm 30 mm 140 mm pezzi 10
12089002 500 ml 105 mm 30 mm 170 mm pezzi 10
11982609 1000 mL 131 mm 36 mm 200 mm pezzi 10
10640001 4 L 207 mm 45 mm 300 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 10650191 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1070/38D
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro Pyrex™ per garantire un'elevata resistenza allo sbalzo termico. La fiasca per bollitura a fondo piatto con collo stretto in vetro borosilicato Pyrex™ è conforme agli standard ISO 1773. Resistenza ad agenti chimici eccellente per prestazioni esenti da contaminazione. Con punto di marcatura in smalto bianco e base piatta per evitare le fuoriuscite.
  • Complies with ISO 1773
  • Flat base for standing on benches and hotplates etc
  • Manufactured from Pyrex™ glass for high resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination-free performance
  • With white enamel marking spot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 1773
Diametro (sistema metrico) interno collo 57 mm
Capacità (sistema metrico) 10 L
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 360 mm
Stile collo Narrow
Forma del fondo Flat
Diametro (sistema metrico) esterno 280 mm