Learn More
Matraccio per bollitura a fondo piatto in vetro borosilicato con collo stretto Pyrex™
Codice prodotto. 11982609
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
4 L
6000 ml
10 L
12 L
20 L
Diametro (sistema metrico) esterno:
50 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
237 mm
280 mm
300 mm
341 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo:
18 mm
30 mm
36 mm
45 mm
57 mm
60 mm
Altezza (sistema metrico):
100 mm
110 mm
140 mm
170 mm
200 mm
250 mm
300 mm
340 mm
360 mm
465 mm
558 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 11982609
Marca: Pyrex 1070/24D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro Pyrex™ per garantire un'elevata resistenza allo sbalzo termico. La fiasca per bollitura a fondo piatto con collo stretto in vetro borosilicato Pyrex™ è conforme agli standard ISO 1773. Resistenza ad agenti chimici eccellente per prestazioni esenti da contaminazione. Con punto di marcatura in smalto bianco e base piatta per evitare le fuoriuscite.
  • Complies with ISO 1773
  • Flat base for standing on benches and hotplates etc
  • Manufactured from Pyrex™ glass for high resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination-free performance
  • With white enamel marking spot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 1773
Diametro (sistema metrico) interno collo 36 mm
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Stile collo Narrow
Forma del fondo Flat
Diametro (sistema metrico) esterno 131 mm