Learn More
Pallone per bollitura in vetro borosilicato con collo stretto Pyrex™
Codice prodotto. 10327899
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
10 L
20 L
Diametro (sistema metrico) esterno:
50 mm
65 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
10327899 10 L 279 mm Pezzo
12579095 100 mL 65 mm pezzi 10
10587670 20 L 345 mm Pezzo
12029012 2000 mL 166 mm pezzi 10
10754972 2000 mL 166 mm Pezzo
10079139 4 L 207 mm Pezzo
12569095 50 mL 50 mm pezzi 10
10089139 6 L 236 mm Pezzo
12099002 250 mL 85 mm pezzi 10
12009012 500 mL 105 mm pezzi 10
12019012 1000 mL 131 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 10327899 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1100/36D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.55€
    237.27€ / pezzi 1
    Risparmia 47.28€
    16% Sconto
In stock
Resistant to chemical corrosion and thermal shock
  • Complies with ISO 1773
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass which offers excellent resistance to chemical corrosion and thermal shock
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 1773
Capacità (sistema metrico) 10 L
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 420 mm
Forma del fondo Round
Diametro (sistema metrico) esterno 279 mm
Dimensione chiusura 53