Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Plain Neck Kjeldahl Flask
Codice prodotto. 11313624
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
300 mL
500 mL
800 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
101 mm
115 mm
81 mm
Bulb: 58 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno unitSize
11313624 800 mL 115 mm pezzi 10
11303624 500 mL 101 mm pezzi 10
11383614 100 mL Bulb: 58 mm pezzi 10
15547680 300 mL 81 mm pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11313624 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1200/16M
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 19-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for the determination of nitrogen
  • Withstands high temperatures
  • Resistant to chemical corrosion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno collo 30 mm
Diametro collo esterno (sistema metrico) 34 mm
Capacità (sistema metrico) 800 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 350 mm
Stile collo Plain
Diametro (sistema metrico) esterno 115 mm