Learn More
Bottiglie per reagenti in vetro borosilicato Pyrex™
Codice prodotto. 10105044
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
100 ml
1000 ml
15,000 mL
20,000 mL
2000 ml
25 ml
250 mL
50 ml
500 ml
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10105044 100 ml pezzi 10
11940326 25 ml pezzi 10
11961598 50 ml pezzi 10
10411235 250 mL pezzi 10
10786885 500 ml pezzi 10
10422575 1000 ml pezzi 10
10230700 2000 ml pezzi 10
11347854 5000 mL Pezzo
11357854 10,000 mL Pezzo
15517690 15,000 mL pezzi 5
15527690 20,000 mL pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10105044 Leverandør Pyrex Leverandørnr. 1515/04D
Spedizione stimata: 12-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Flaconi per reagenti in vetro borosilicato, per riporre reagenti, standard analitici e terreni di coltura. I flaconi per reagenti in vetro borosilicato Pyrex™ sono resistenti alla sterilizzazione ad aria calda fino a 180°C e hanno un'eccellente resistenza chimica.
Store reagents, analytical standards and culture media in these borosilicate glass reagent bottles. PyrexTM Borosilicate Glass Reagent Bottles withstand hot air sterilization up to 180°C, and have excellent chemical resistance.
  • Complies with ISO 4796-1
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • Excellent resistance to chemical attack and high temperatures
  • Supplied with PBT screw caps that have a PTFE faced sealing disc
  • Autoclavable
  • White graduations and marking spot
Tekniske data
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for storage of reagents, analytical standards and culture media etc
Materiale Vetro borosilicato
N. per confezione 10/PK
Colore chiusura Nero
Closure Included Sì
Graduated Sì
Altezza (sistema metrico) 105 mm
Rivestimento interno chiusura PTFE
Materiale chiusura Fenolico
Dimensione chiusura 25 mm
Diametro (sistema metrico) 53 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità ISO 4796-1
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.