Learn More
Bottiglie per reagenti in vetro borosilicato con tappo in polipropilene e anello antigoccia Pyrex™
Codice prodotto. 11992619
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
1000 ml
10000 ml
15,000 mL
150 mL
20,000 mL
2000 ml
25 ml
250 ml
3500 mL
50 ml
500 ml
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11992619 250 ml pezzi 10
11962619 25 ml pezzi 10
11972619 50 ml pezzi 10
11982619 100 ml pezzi 10
15727927 150 mL pezzi 10
11902629 500 ml pezzi 10
11912629 1000 ml pezzi 10
11922629 2000 ml pezzi 10
15747927 3500 mL Pezzo
12094637 5000 ml Pezzo
12094717 10000 ml Pezzo
10670191 15,000 mL Pezzo
12643796 20,000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Codice prodotto. 11992619 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1516/06D
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Flaconi per reagenti in vetro, per miscelare e conservare un'ampia gamma di terreni di coltura. Flaconi per reagenti in vetro borosilicato Pyrex™ con tappo in polipropilene e anello antigoccia, caratterizzati da elevata resistenza chimica e progettati con spalle inclinate per travasi uniformi.
Mix and store a wide range of culture mediums with these glass reagent bottles. PyrexTM Borosilicate Glass Reagent Bottles with Polypropylene Cap and Pouring Ring feature a high chemical resistance and are designed with sloped shoulders for smooth pouring.
  • Bottles complete with polypropylene cap and drip-free pouring ring
  • Complies with ISO 4796
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Sloping shoulders for smooth pouring action
  • White graduations and marking spot
  • Manufactured from temperature and chemically resistant borosilicate glass
  • For use up to 140°C
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Colore Trasparente
Diametro (sistema imperiale) 2.8 in.
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la miscelazione e la conservazione di terreni di coltura
Include Tappo e anello antigoccia blu
Materiale Vetro borosilicato
N. per confezione 10/PK
Quantità 10 Pk.
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 45 mm
Closure Included Sì
Graduated Sì
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 138 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ideal for Mixing and Storage of Culture Medium
Altezza (sistema imperiale) 5.4 in.
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 45 mm
Diametro (sistema metrico) 70 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 8.5 oz.
Forma Rotondo
Certificazione/Conformità ISO 4796
Monouso Reusable
Product Type Reagent Bottle