Learn More
Pyrex™ Provetta per coltura a fondo tondo in vetro borosilicato con tappo a vite Pyrex™
Codice prodotto. 10044604
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
9 ml
11 ml
14 ml
15 ml
19 ml
20 ml
28 ml
36 ml
40 ml
50 ml
70 ml
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
100 mm
125 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 40
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10044604 9 ml 100 mm pezzi 40
10004654 11 ml 100 mm pezzi 40
12505077 14 ml 125 mm pezzi 40
11940955 19 ml 160 mm pezzi 40
11307824 15 ml 100 mm pezzi 40
11317824 28 ml 180 mm pezzi 40
10297774 36 ml 100 mm pezzi 40
11327824 40 ml 200 mm pezzi 40
10400105 70 ml 200 mm pezzi 40
10125144 50 ml 200 mm pezzi 40
10422205 20 ml 100 mm pezzi 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 10044604 Fornitore Pyrex™ N. del fornitore 1636/24MP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.15€
    159.55€ / pezzi 40
    Risparmia 32.60€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per attività di coltura con tappi a vite in PBT e dischi in gomma rivestiti in PTFE. Le provette per coltura Pryex™ sono disponibili in un'ampia gamma di formati per soddisfare tutte le necessità.
Ideal for culture work with PBT screw caps and PTFE lined rubber disc. Pryex™ culture tubes come in a wide range of sizes to meet your needs.
  • Ideal for culture work
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • High resistance to attack from water reduces leaching of contaminants which can cause pH changes
  • Phenolic screw caps with inert PTFE lined rubber disc
  • Cap can withstand repeated dry heat and steam sterilisation cycles (121°C for two hours)
Specifica
Materiale chiusura Fenolico
Capacità (sistema metrico) 9 ml
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Vetro borosilicato Pyrex
Da utilizzare con Ideale per attività di coltura
Include Tappo a vite
Materiale rivestimento interno PTFE
Dimensioni filo 13 mm
Autoclavabile Sì
Diametro (sistema metrico) 14 mm
Tipo di chiusura Tappo a vite