Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Spare Glass Keys
Codice prodotto. 15633076
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
12.5 mm
14.5 mm
Foro spina:
1.5 mm
2.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Foro spina Dimensione della confezione
15633076 14.5 mm 2.5 mm pezzi 5
12454761 12.5 mm 1.5 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15633076 Fornitore Pyrex N. del fornitore SST103K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.10€
    87.74€ / pezzi 5
    Risparmia 23.36€
    21% Sconto
Spedizione stimata: 20-01-2027
Manufactured from borosilicate glass
  • Replacement keys for SSD: series stopcocks
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Supplied complete with key retaining device
Specifica
Tipo Spare Glass Key
Foro spina 2.5 mm
Diametro (sistema metrico) 14.5 mm
Materiale Borosilicate Glass