Learn More
Bottiglie quadrate per reagenti/da laboratorio in vetro borosilicato Pyrex™
Codice prodotto. 12073333
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
250 ml
500 mL
1000 mL
Dimensione chiusura:
32 mm
45 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione chiusura Dimensione della confezione
12073333 1000 mL 45 mm pezzi 10
12053333 100 ml 32 mm pezzi 10
12063333 250 ml 45 mm pezzi 10
11993779 500 mL 45 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12073333 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1520/10D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.70€
    186.70€ / pezzi 10
    Risparmia 38.00€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from Pyrex™ Borosilicate Glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Square Media-lab Bottles allow closer stacking in water baths or on shelves. Square shape provides up to 20% saving of space compared to round bottles. Each bottle includes a polypropylene cap and pouring ring. For use up to 140° C.
  • Square shape allows closer stacking in water baths or on shelves
  • Up to 20% saving of space compared to round bottles
  • Bottle complete with polypropylene cap and pouring ring
  • For use up to 140°C
  • Printed with retrace code: downloadable batch certificate
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Include Cap and pouring ring
Materiale Borosilicate Glass
Closure Included Sì
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 222 mm
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 45 mm
Diametro (sistema metrico) 94 mm
Tipo di chiusura Cap
Forma Pozzetti quadrati