Learn More
Beuta da vuoto in vetro borosilicato con connettore filettato Pyrex™
Codice prodotto. 11377834
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Altezza (sistema metrico):
105 mm
155 mm
185 mm
230 mm
260 mm
385 mm
Diametro sistema metrico) interno tubo:
24 mm (Neck I.D.)
35 mm (Neck I.D.)
45 mm (Neck I.D.)
60 mm (Neck I.D.)
68 mm (Neck I.D.)
Diametro (sistema metrico) esterno:
64 mm
85 mm
105 mm
135 mm
166 mm
220 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Diametro sistema metrico) interno tubo Diametro (sistema metrico) esterno unitSize
11377834 2000 mL 260 mm 60 mm (Neck I.D.) 166 mm Pezzo
11337834 500 mL 185 mm 35 mm (Neck I.D.) 105 mm pezzi 10
11397834 5 L 385 mm 68 mm (Neck I.D.) 220 mm Pezzo
12962831 100 mL 105 mm 24 mm (Neck I.D.) 64 mm pezzi 2
12059012 100 mL 105 mm 24 mm (Neck I.D.) 64 mm pezzi 10
12559125 1000 mL 230 mm 45 mm (Neck I.D.) 135 mm pezzi 5
11317834 250 mL 155 mm 35 mm (Neck I.D.) 85 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 11377834 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1170/10SC
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato. Fiasca Büchner in Pyrex™ con connettore a vite filettato. Struttura pesante delle pareti per applicazioni di filtrazione a vuoto e collo smerigliato per accettare un tappo forato di gomma. Il braccio laterale include un connettore a vite filettato in PTFE per un facile e sicuro montaggio del tubo di vuoto da 9mm. Conforme a ISO 6556.
Manufactured from borosilicate glass. Pyrex™ Büchner Flask with Screw Thread Connector features heavy wall construction for vacuum filtration applications, and tooled neck to accept a drilled rubber stopper. Sidearm includes a PTFE screwthread connector for easy and safe fitting of 9mm bore vacuum tubing. Complies with ISO 6556.
  • Complies with ISO 6556
  • Büchner flasks with heavy wall construction for vacuum filtration applications
  • sidearm features a PTFE screwthread connector for easy and safe fitting of 9mm bore vacuum tubing
  • With tooled neck to accept a drilled rubber stopper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 6556, DIN 12476
Diametro sistema metrico) interno tubo 60 mm (Neck I.D.)
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 260 mm
Include Connettore filettato in PTFE
Forma del fondo Flat
Diametro (sistema metrico) esterno 166 mm