Learn More
Vetrino da orologio in vetro borosilicato Pyrex™
Codice prodotto. 10315100
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
40 mm
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10315100 150 mm pezzi 10
10468370 100 mm pezzi 10
10651651 125 mm pezzi 10
10101780 250 mm pezzi 10
10706071 50 mm pezzi 10
10681101 40 mm pezzi 10
10706261 60 mm pezzi 10
11926288 80 mm pezzi 10
11393444 80 mm Pezzo
13481829 200 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10315100 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1060/20D
In stock
In vetro borosilicato Pyrex™ resistente al calore. I vetri di controllo in vetro Borosilicato Pyrex™ sono utilizzati per attività di evaporazione e la copertura di becher riscaldati. I bordi lucidati a fuoco riducono la scheggiatura e la rottura.
Manufactured from heat resistant Pyrex™ Borosilicate Glass. Pyrex™ Borosilicate Glass Watch Glasses are used for evaporation work and covering heated beakers. Fire-polished edges reduce chipping and breakage.
  • For evaporation work and covering heated beakers
  • Manufactured from heat resisting Pyrex™ borosilicate glass
  • Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
Specifica
Forma del fondo Piatto
Materiale Vetro borosilicato Pyrex™
Forma Round
Tipo Watch Glass
Da utilizzare con (applicazione) Per attività di evaporazione e copertura di becher riscaldati
Finitura interna Polished
Diametro (sistema metrico) 150 mm