Learn More
Matraccio di Erlenmeyer certificato con collo largo in vetro borosilicato Pyrex™
Codice prodotto. 12039012
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Altezza (sistema metrico):
85 mm
110 mm
140 mm
175 mm
220 mm
275 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
48 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
153 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
12039012 250 mL 140 mm 85 mm pezzi 10
10755722 500 mL 175 mm 105 mm pezzi 10
11932619 100 mL 110 mm 64 mm pezzi 10
12049012 1000 mL 220 mm 131 mm pezzi 10
12529125 2000 mL 275 mm 153 mm pezzi 10
10389789 50 mL 85 mm 48 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12039012 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1140/08D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.31€
    67.40€ / pezzi 10
    Risparmia 42.91€
    38% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato Pyrex™ con graduazioni in smalto bianco.
Manufactured from PyrexTM borosilicate glass with white enameled graduations.
  • Complies with DIN ISO 24450 
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • Excellent thermal performance
  • High resistance to chemical attack
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to capacity
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 24450, DIN 12385
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Vetro borosilicato Pyrex, Borosilicate Glass
Graduazioni Sì
Altezza (sistema metrico) 140 mm
Include Graduazioni approssimative
Forma Conico
Superficie di scrittura Sì
Graduated Yes
Diametro (sistema metrico) esterno 85 mm
Dimensione chiusura 45