Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Wide Neck Flat Bottom Boiling Flask
Codice prodotto. 10427230
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 30
Codice prodotto. 10427230
Marca: Pyrex 1080/08D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from Pyrex™ glass for high resistance to thermal shock
  • Complies with ISO 24450
  • With wide neck to facilitate easy addition of solid samples etc
  • Flat base for standing on benches and hotplates etc
  • Manufactured from Pyrex™ glass for high resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination free performance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 24450
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 140 mm