Learn More
Pyrex™ Wide Neck Round Bottom Boiling Flask
Codice prodotto. 15577660
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
4 L
6 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 30
pezzi 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15577660 1000 mL pezzi 30
12539105 250 mL pezzi 10
12549105 500 mL pezzi 10
12549975 2000 mL pezzi 10
11991718 6 L Pezzo
15567660 100 mL pezzi 30
15587660 4 L pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15577660 Fornitore Pyrex N. del fornitore 1120/18D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    999.60€
    832.75€ / pezzi 30
    Risparmia 166.85€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 08-02-2027
Made of borosilicate glass
  • Complies with ISO 24450 and DIN 12353
  • With wide neck to facilitate addition of solid samples etc
  • Resistant to chemical corrosion and thermal shock
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 24450, DIN 12353
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 210 mm
Stile collo Larga
Forma del fondo Round
Diametro (sistema metrico) esterno 132 mm
Dimensione chiusura 57