Learn More
Corning™ Cilindri di clonazione PYREX™
Create identical cells by surrounding a single cell or group of cells
Marca:  Corning™ 3166-6
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.08100kg
Codice prodotto. 12700668
  • 59.79€ / pezzi 125
Spedizione stimata: 11-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Clone a single cell or group of cells by surrounding them with this glass cylinder. Dip the end of the cylinder into a sterile silicone grease before pressing to the bottom of a culture flask to create an ­isolated well.
Specifica
Specifica
6 mm
8 mm
0.23 in.
0.31 in.
Non-sterile
Vetro borosilicato
Cilindro di clonaggio