Learn More
Recipiente per raccolta Pyrex™
Codice prodotto. 11353594
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11353594 100 ml pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11353594 Fornitore Pyrex N. del fornitore 3400/04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.45€
    129.58€ / pezzi 2
    Risparmia 26.87€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 17-02-2027
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass for superior visibility and chemical resistance. Pyrex™ Crow Recievers provide a sturdy and reliable choice for the collection of distillate in oil and tar tests.
  • Graduations in white enamel for visibility against dark colors
  • Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass
  • Class B
  • Complies with BS 658
Specifica
Materiale Vetro borosilicato Pyrex
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Da utilizzare con (applicazione) Per la raccolta di distillato nei test su oli e catrame
Bilancia Smalto bianco
Graduazioni 1 ml
Tipo di base Round
Scale Color White
Forma Conical
Class Classe B
Altezza (sistema imperiale) 9.84 in.
Altezza (sistema metrico) 250 mm
Certificazione/Conformità BS 658
Tolleranza ±5 ml
Product Type Graduated Crow Receiver