Learn More
PYREX™ Culture Flask Closure
Codice prodotto. 12687266
Cambia vista
Click to view available options
Materiale chiusura:
Aluminum
Polipropilene
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale chiusura Dimensione della confezione
12687266 Aluminum pezzi 10
12524917 Polipropilene pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12687266 Fornitore Pyrex N. del fornitore 4550/38M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.10€
    123.07€ / pezzi 10
    Risparmia 26.03€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 26-01-2027
For use with 1135 culture flasks, 1138/10 Fernbach flasks and 1141 baffled flasks.
  • Two types of closure - Anodised aluminum - Two-position polypropylene
  • Suitable for autoclaving
Specifica
Materiale chiusura Aluminum
N. per confezione 10