Learn More
Pyrex™ Graduated Dropping Funnel with Glass Key
Codice prodotto. 12433481
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12433481 50 mL Pezzo
11333684 1000 mL Pezzo
11313684 250 mL Pezzo
11323684 500 mL Pezzo
11303684 100 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12433481 Fornitore Pyrex N. del fornitore 3590/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.90€
    119.82€ / pezzi 1
    Risparmia 25.08€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 08-02-2027
Used to transfer fluids.
  • Complies with ISO 4800 type 4
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Double graduated scale showing approximate volume contained/dispensed
  • Graduations in white enamel
  • With interchangeable glass key
  • Supplied with glass stopper
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Borosilicate Glass
Graduato Yes
Graduazioni 1mL
Product Type Dropping Funnel