Learn More
Corning™ Pipette sierologiche in vetro monouso PYREX™ multipack in sacchetti di plastica
Codice prodotto. 10150163 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 ml
Graduazioni:
0.01 mL
0.1 mL
Colore:
Arancione
Blue
Green
Yellow
Graduazioni negative:
0.2 mL
1 mL
2 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 120
pezzi 250
pezzi 700
pezzi 720
pezzi 960
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Graduazioni Colore Graduazioni negative unitSize
10150163 1 mL 0.1 mL Yellow 0.2 mL pezzi 1000
10242513 2 mL 0.01 mL Green 0.2 mL pezzi 700
10353423 1 mL 0.01 mL Yellow 0.2 mL pezzi 1000
11986978 1 mL 0.01 mL Yellow 0.2 mL pezzi 250
11303755 5 mL 0.1 mL Blue 1 mL pezzi 960
13053093 10 ml 0.1 mL Arancione 2 ml pezzi 120
10588593 10 ml 0.1 mL Arancione 2 ml pezzi 720
11926988 10 ml 0.1 mL Arancione 2 ml pezzi 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10150163 Fornitore Corning™ N. del fornitore 70781N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    400.00€
    373.73€ / pezzi 1000
    Risparmia 26.27€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Confezionate per consentire il facile accesso a più pipette alla volta senza contaminare l'intero contenitore. Le pipette sierologiche in vetro monouso Corning™ Pyrex™ sono dotate di punte lunghe, sottili e rastremate per velocizzare e semplificare il pipettaggio.
Designed for the larger-volume user, these pipets are calibrated 'To Deliver' with blow-out, and are packed to permit easy access to several pipets at a time without contaminating the entire case. Similar to Cat. No. 7077, except multi-packed in plastic bags. New ISO color-coding is printed directly on the tear strip for easy identification by size. Reference: ASTM E-714.
Do not pipet by mouth. We suggest using a mechanical pipetting device.
Order Info
Imballate singolarmente in involucri Steri-View™ facili da aprire o in stock in sacchetti di plastica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrato Yes
Calibrazione To Deliver
Certificazione/Conformità ASTM E714
Materiale Borosilicate Glass
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Serological, Measuring Procedures
Graduato
Graduazioni 0.1 mL
Lunghezza (sistema imperiale) 11.41 in.
Graduazioni negative 0.2 mL
Quantità 250/Pk. (1000/Cs.)
Stile punta Profilo rotondo
Tipo di imballaggio Multi-pack
Volume (sistema imperiale) 0.03 oz.
Colore Yellow
Volume (sistema metrico) 1 mL
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Tipo Pipetta sierologica