Learn More
Corning™ Pipette sierologiche in vetro monouso PYREX™ multipack in sacchetti di plastica
Codice prodotto. 10588593
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 ml
Graduazioni:
0.01 mL
0.1 ml
Colore:
Arancione
Blue
Green
Yellow
Graduazioni negative:
0.2 mL
1 mL
2 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 120
pezzi 250
pezzi 700
pezzi 720
pezzi 960
Codice prodotto. 10588593
Marca: Corning™ 707810N
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Confezionate per consentire il facile accesso a più pipette alla volta senza contaminare l'intero contenitore. Le pipette sierologiche in vetro monouso Corning™ Pyrex™ sono dotate di punte lunghe, sottili e rastremate per velocizzare e semplificare il pipettaggio.
  • Sterili
  • Calibrazione per “erogazione”
  • Progettato per utenti con volumi più grandi
  • Graduazioni negative
  • Punte lucidate a fuoco per portate uniformi e senza sbavature
  • Confezioni multiple in sacchetti di plastica
  • La codifica a colori ISO è stampata direttamente sulla striscia a strappo per una facile identificazione in base alle dimensioni
Order Info
Imballate singolarmente in involucri Steri-View™ facili da aprire o in stock in sacchetti di plastica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM E714
Materiale Vetro borosilicato
Sterilità Sterile
Graduato
Graduazioni 0.1 ml
Graduazioni negative 2 ml
Stile punta Profilo rotondo
Volume (sistema imperiale) 0.33 once
Colore Arancione
Volume (sistema metrico) 10 ml
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Tipo Pipetta sierologica