Learn More
Corning™ Pipette sierologiche in vetro monouso PYREX™ multipack in sacchetti di plastica
Codice prodotto. 13053093 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 ml
Graduazioni:
0.01 mL
0.1 ml
Colore:
Arancione
Blue
Green
Yellow
Graduazioni negative:
0.2 mL
1 mL
2 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 120
pezzi 250
pezzi 700
pezzi 720
pezzi 960
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Graduazioni Colore Graduazioni negative Dimensione della confezione
13053093 10 ml 0.1 ml Arancione 2 ml pezzi 120
10150163 1 mL 0.1 ml Yellow 0.2 mL pezzi 1000
10242513 2 mL 0.01 mL Green 0.2 mL pezzi 700
10353423 1 mL 0.01 mL Yellow 0.2 mL pezzi 1000
11986978 1 mL 0.01 mL Yellow 0.2 mL pezzi 250
11303755 5 mL 0.1 ml Blue 1 mL pezzi 960
10588593 10 ml 0.1 ml Arancione 2 ml pezzi 720
11926988 10 ml 0.1 ml Arancione 2 ml pezzi 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 13053093 Fornitore Corning™ N. del fornitore 707810N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.15€
    70.23€ / pezzi 120
    Risparmia 4.92€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 23-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Confezionate per consentire il facile accesso a più pipette alla volta senza contaminare l'intero contenitore. Le pipette sierologiche in vetro monouso Corning™ Pyrex™ sono dotate di punte lunghe, sottili e rastremate per velocizzare e semplificare il pipettaggio.
  • Sterili
  • Calibrazione per “erogazione”
  • Progettato per utenti con volumi più grandi
  • Graduazioni negative
  • Punte lucidate a fuoco per portate uniformi e senza sbavature
  • Confezioni multiple in sacchetti di plastica
  • La codifica a colori ISO è stampata direttamente sulla striscia a strappo per una facile identificazione in base alle dimensioni
Order Info
Imballate singolarmente in involucri Steri-View™ facili da aprire o in stock in sacchetti di plastica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Spina aspiratore Yes
Calibrato Yes
Calibrazione To Deliver
Certificazione/Conformità ASTM E714
Materiale Vetro borosilicato
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Serological, Measuring Procedures
Graduato
Graduazioni 0.1 ml
Lunghezza (sistema imperiale) 11.41 in.
Graduazioni negative 2 ml
Quantità 120/Pk. ( 720/Cs.)
Stile punta Profilo rotondo
Tipo di imballaggio Multi-pack
Volume (sistema imperiale) 0.33 once
Colore Arancione
Volume (sistema metrico) 10 ml
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Tipo Pipetta sierologica