Learn More
Corning™ Pipette sierologiche monouso in vetro PYREX™ confezionate singolarmente
Codice prodotto. 10785573 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Graduazioni:
0.01 ml
0.01 ml
0.1 ml
Colore:
Arancione
Blu
Giallo
Verde
Graduazioni negative:
0.2 ml
0.2 ml
1 ml
2 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 120
pezzi 180
pezzi 600
pezzi 720
pezzi 800
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Graduazioni Colore Graduazioni negative Dimensione della confezione
10785573 10 ml 0.1 ml Arancione 2 ml pezzi 600
13003093 2 ml 0.01 ml Verde 0.2 ml pezzi 180
10776133 2 ml 0.01 ml Verde 0.2 ml pezzi 720
11313845 10 ml 0.1 ml Arancione 2 ml pezzi 100
11303845 5 ml 0.1 ml Blu 1 ml pezzi 120
10494343 5 ml 0.1 ml Blu 1 ml pezzi 720
10526493 1 ml 0.01 ml Giallo 0.2 ml pezzi 800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10785573 Fornitore Corning™ N. del fornitore 707710N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.00€
    420.32€ / pezzi 600
    Risparmia 29.68€
    6% Sconto
In stock
Calibrate per l'erogazione (TD) con blow-out. Le pipette sierologiche in vetro avvolte individualmente monouso Corning™ Pyrex™ offrono puntali lunghi, sottili e smussati per velocizzare e agevolare il pipettaggio.
These pipets, calibrated 'To Deliver' with blow-out, offer long, slender, tapered tips to make ­pipetting go faster and easier. All pipets have negative graduations and fire-polished tips for ­burr-free, even flow rates. Easy-open Steri-ViewTM wrappers (one side paper, one side plastic) have color-coded sizes printed directly on the paper for easy identification by size. Colors conform to ISO standards. Reference: ASTM E-714.
Do not pipet by mouth. We suggest using a mechanical pipetting device.
Order Info
Imballate singolarmente in involucri Steri-View™ facili da aprire o in stock in sacchetti di plastica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Spina aspiratore Yes
Calibrato Yes
Calibrazione To Deliver
Certificazione/Conformità ASTM E714
Materiale Vetro
Sterilità Sterile
Da utilizzare con (applicazione) Serological Pipets
Graduato Sì
Graduazioni 0.1 ml
Graduation Type Negative Graduations,
Graduazioni negative 2 ml
Quantità 100/Pk. (600/Cs.)
Stile punta Profilo rotondo
Tipo di imballaggio Individually Wrapped Paper-plastic
Volume (sistema imperiale) 0.33 once
Colore Arancione
Volume (sistema metrico) 10 ml
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Tipo Pipetta sierologica
Monouso Sì