Learn More
Corning™ Provette monouso in vetro senza bordo PYREX™
Codice prodotto. 10672424 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 ml
6 ml
10 ml
11 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28.5 ml
36 ml
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
85 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 500
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10672424 6 ml 75 mm pezzi 1000
13073073 19 ml 125 mm pezzi 250
10212563 19 ml 125 mm pezzi 1000
13023073 4 ml 75 mm pezzi 250
10672234 4 ml 75 mm pezzi 1000
13043073 10 ml 100 mm pezzi 250
10682424 10 ml 100 mm pezzi 1000
13033073 6 ml 75 mm pezzi 250
10692424 11 ml 85 mm pezzi 1000
12079257 36 ml 150 mm pezzi 250
10692614 36 ml 150 mm pezzi 500
10018522 23 ml 150 mm pezzi 1000
10008522 15 ml 100 mm pezzi 1000
13063073 15 ml 100 mm pezzi 250
11992288 28.5 ml 150 mm pezzi 250
10735763 28.5 ml 150 mm pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Codice prodotto. 10672424 Fornitore Corning™ N. del fornitore 9944512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.80€
    65.22€ / pezzi 1000
    Risparmia 4.58€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato per ridurre le variazioni di pH e i contaminanti. Le provette monouso in vetro senza bordo con fondo sferico Corning™ PYREX™ sono progettate per attività batteriologiche generiche e di coltura di tessuti.
Manufactured from borosilicate glass to reduce pH changes and contaminants. Corning™ PYREX™ Disposable Round-Bottom Rimless Glass Tubes are designed for both tissue culture and general bacteriological work.
These one-use culture tubes are packaged for your convenience in easy-to-open, easy-to-use packs. The three small sizes come in a dispenser arrangement, and the larger sizes are bulk-packed. Made of borosilicate glass to reduce pH changes and contaminants potentially leached from soda-lime glass.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 6 ml
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Materiale Vetro borosilicato
Monouso Sì
Da utilizzare con Per colture di tessuti e analisi batteriologiche generali
Tipo di etichetta Nessuno
Imballaggio Sfusi
Con bordo No
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Graduated No
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Product Type Culture Tube