Learn More
base di supporto per portafiltro Pyrex™
Pyrex™ Filter Holder Support Base is a key component used in the assembly of the Pyrex™ 47 mm Membrane Filtration System.
Marca:  Pyrex 5810/3
314.45 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23259" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20250kg
Codice prodotto. 11997098
  • 331.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Pyrex™ Filter Holder Support Base is a key component used in the assembly of the Pyrex™ 47 mm Membrane Filtration System.
  • Support base with sintered disc and vacuum connection with 40/38 socket
  • Designed to be connected below the filtration system funnel with a clamp
  • Once connected to the funnel, place base on top of the opening to the flask
  • For use with the all glass filtration system
  • Borosilicate glass porosity grade 3 sintered disc to support membrane
  • Fully autoclavable
  • Ideal for microbiology and preparation of HPLC solvents
  • Clamp, funnel, and flask sold separately
Specifica
Specifica
Vetro borosilicato Pyrex
Disco sinterizzato e connessione vuoto
Base di supporto
Per applicazioni di microbiologia
Grade 3
47mm