Learn More
Corning™ Matracci PYREX™ con top con rinforzo per impieghi gravosi
Codice prodotto. 11941516
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
25 ml
50 ml
125 mL
250 mL
500 ml
1 L
1000 ml
2000 mL
4000 ml
6 L
Include:
Nessun Tappo
No Stopper
Stopper
Tappo
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Include Dimensione della confezione
11941516 125 mL Nessun Tappo pezzi 12
12580056 25 ml No Stopper pezzi 12
12623072 10 mL No Stopper pezzi 12
12599995 50 ml No Stopper pezzi 12
10537860 1000 ml No Stopper Pezzo
11931516 500 ml No Stopper pezzi 6
10535200 6 L Tappo Pezzo
11921516 1 L Tappo pezzi 6
12044777 2000 mL Stopper Pezzo
11951516 250 mL Tappo pezzi 12
10470160 4000 ml Tappo Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 11941516 Fornitore Corning™ N. del fornitore 4980125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.25€
    125.83€ / pezzi 12
    Risparmia 26.42€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Constructed of PYREX™ for durability. Erlenmeyer style, rugged tooled top finish and narrow mouth.
Use these flasks for a variety of applications. PYREX™ Narrow Neck Heavy-Duty Erlenmeyer Flasks are designed for longer life and increased user safety.
Specifica
Materiale chiusura Rubber
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Materiale Borosilicate Glass
Graduazioni Yes
Altezza (sistema metrico) 114 mm
Include Nessun Tappo
Stile collo Narrow Mouth
N. per custodia 48/Cs.
N. per confezione 12/Pk.
Forma Conico
Superficie di scrittura Yes
Graduated Yes
Sterilità Non-sterile
Diametro (sistema metrico) esterno 67 mm
Dimensione chiusura 5