Learn More
Corning™ Matracci PYREX™ con top con rinforzo per impieghi gravosi
Descrizione
Constructed of PYREX™ for durability. Erlenmeyer style, rugged tooled top finish and narrow mouth.
Use these flasks for a variety of applications. PYREX™ Narrow Neck Heavy-Duty Erlenmeyer Flasks are designed for longer life and increased user safety.
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | Rubber |
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Graduazioni | Yes |
| Altezza (sistema metrico) | 268 mm |
| Include | Stopper |
| Forma | Conico |
| Superficie di scrittura | Yes |
| Graduated | Yes |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 160 mm |
| Vedi altri risultati |