Learn More
Corning™ Matracci PYREX™ con top con rinforzo per impieghi gravosi
Description
Constructed of PYREX™ for durability. Erlenmeyer style, rugged tooled top finish and narrow mouth.
Use these flasks for a variety of applications. PYREX™ Narrow Neck Heavy-Duty Erlenmeyer Flasks are designed for longer life and increased user safety.
Specifications
Specifications
| Descrizione | Rinforzo per impieghi gravosi |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 1.61 in. |
| Capacità (sistema metrico) | 25 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato Pyrex™ |
| Intervallo di graduazione | Da 10 a 25 ml |
| Graduazioni | 5 ml |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.55 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 6.5 cm |
| Include | No Stopper |
| Stile collo | Narrow Mouth |
| Show More |